Learn More
1,2-Dichloroéthane, pour HPLC, Fisher Chemical
67.75€ - 120.00€
Identifiants chimiques
CAS | 107-06-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.95 |
Numéro MDL | 963 |
Clé InChI | WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N |
Nom IUPAC | 1,2-dichloroethane |
SMILES | ClCCCl |
Description
1,2-cichloroéthane, pour HPLC
Identifiants chimiques
107-06-2 | |
98.95 | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
ClCCCl |
C2H4Cl2 | |
963 | |
1,2-dichloroethane |
Spécification
-35°C | |
Incolore | |
Flacon en verre ambré | |
C2H4Cl2 | |
65mmHg 29 | |
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichloroethane | |
98.96g/mol |
107-06-2 | |
81°C | |
Liquide | |
963 | |
0.8 mPaS at 20°C | |
ClCCCl | |
98.95 |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dichloro-1,2 éthane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P362-Enlever les vêtements contaminés.