Learn More
1,2-Dichloroéthane, pour HPLC, Fisher Chemical
Code produit. 10764751
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
1,2-cichloroéthane, pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-06-2
Formule moléculaire C2H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 98.95
Numéro MDL 963
Clé InChI WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 1,2-dichloroethane
SMILES ClCCCl
Spécification
Point de fusion -35°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 81°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 65mmHg 29
Viscosité 0.8 mPaS at 20°C
Poids de la formule 98.96g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dichloro-1,2 éthane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.