Learn More
1,2-dichlorobenzène-d4, pour RMN, 98 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
88.24€ - 255.27€
Identifiants chimiques
CAS | 2199-69-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 151.02 |
Numéro MDL | MFCD00037106 |
Clé InChI | RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N |
Synonyme | 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene |
CID PubChem | 519913 |
Nom IUPAC | 1,2-dichloro-3,4,5,6-tétradeuteriobenzène |
SMILES | [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10388980
|
Thermo Scientific Acros
321260010 |
1 g | Flacon en verre |
88.24€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239893
|
Thermo Scientific Acros
321260050 |
5 g | Flacon en verre |
255.27€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
2199-69-1 | |
151.02 | |
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N | |
519913 | |
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H] |
C6H4Cl2 | |
MFCD00037106 | |
1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene | |
1,2-dichloro-3,4,5,6-tétradeuteriobenzène |
Spécification
1, 2-Dichlorobenzene-d4 | |
Incolore | |
1,3400 g/ml | |
0,2 % max. (coulométrique) | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00037106 | |
RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N | |
1,2-dichloro-3,4,5,6-tétradeuteriobenzène | |
519913 | |
RMN |
Liquide | |
98 atom% D | |
97,5% min | |
2199-69-1 | |
C6D4Cl2 | |
1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene | |
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H] | |
151.02 | |
151.04 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
RUO – Research Use Only