Learn More
1,2-dichlorobenzène-d4, pour RMN, 98 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10239893
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2199-69-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 151.02
Numéro MDL MFCD00037106
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-RHQRLBAQSA-N
Synonyme 1,2-dichlorobenzene-d4, 1,2-dichlorobenzene d4, benzene-1,2,3,4-d4-, 5,6-dichloro, o-dichloro 2h4 benzene, deuterated 1,2-dichlorobenzene, tetradeutero-1,2-dichlorobenzene, 1,2-dichlorobenzene-d4, 98 atom % d, 1,2-dichlorobenzene-d4,98atom%d, benzene-1,2,3,4-d4, 5,6-dichloro, 1,2-dichloro-3,4,5,6-tetradeuterobenzene
CID PubChem 519913
Nom IUPAC dichloro(²H₄)benzene
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(Cl)C(Cl)=C1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dichlorobenzene-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 98 atom% D
Densité 1,3400 g/ml
Deutérium (D) 97,5% min
Conditionnement Flacon en verre
Eau 0,2 % max. (coulométrique)
Quantité 5 g
Formule linéaire C6D4Cl2
Poids de la formule 151.04
Qualité RMN