Learn More
1,2-dichlorobenzène, 98 %, qualité spectrophotométrique, Thermo Scientific Chemicals
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 5 ppm, H2O 0,02 %
70.80€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS | 95-50-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4Cl2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.998 |
Numéro MDL | MFCD00000535 |
Clé InChI | RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben |
CID PubChem | 7239 |
ChEBI | CHEBI:35290 |
Nom IUPAC | 1,2-dichlorobenzène |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11348337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032154.K2 |
1 L |
70.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032154.M1 |
4 x 1 L |
274.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11338337
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
032154.K7 |
4 L |
229.00€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2-Dichlorobenzene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
95-50-1 | |
146.998 | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
7239 | |
1,2-dichlorobenzène |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000535 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
CHEBI:35290 | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl |
Spécification
1, 2-dichlorobenzène | |
95-50-1 | |
Incolore | |
180°C | |
640°C (1184°F) | |
Pungent | |
1.551 | |
606078 | |
Miscible with water and most of the organic solvents. | |
C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl | |
146.998 | |
CHEBI:35290 | |
1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C | |
1, 2-dichlorobenzène |
Filtered through 0.2μ filters. | |
°C to 18°C | |
1.306 | |
68°C (154°F) | |
98% | |
C6H4Cl2 | |
MFCD00000535 | |
o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben | |
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dichlorobenzène | |
7239 | |
147 | |
Sprectrophotométrique | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.Éviter le rejet dans l’environnement.Se reporter aux instructions spéciales / fiches de données de sécurité.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302+H332-H315-H317-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 202-425-9
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ4500000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only