Learn More
1,2-dichlorobenzène, 98 %, qualité spectrophotométrique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11338337
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Taux maximal d’impuretés : Résidus d’évaporation 5 ppm, H2O 0,02 %
1,2-Dichlorobenzene is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-50-1
Formule moléculaire C6H4Cl2
Poids moléculaire (g/mol) 146.998
Numéro MDL MFCD00000535
Clé InChI RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
CID PubChem 7239
ChEBI CHEBI:35290
Nom IUPAC 1,2-dichlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-dichlorobenzène
Note relative au nom Filtered through 0.2μ filters.
Point de fusion °C to 18°C
Couleur Incolore
Densité 1.306 g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 180°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Température d’allumage 640°C (1184°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.551
Quantité 4 L
Beilstein 606078
Informations sur la solubilité Miscible with water and most of the organic solvents.
Poids de la formule 147
Tension de vapeur 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Qualité Sprectrophotométrique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1, 2-dichlorobenzène
Forme physique Liquide