Learn More
1,2-dibromopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.98€ - 70.52€
Identifiants chimiques
CAS | 78-75-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H6Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.889 |
Numéro MDL | MFCD00000148 |
Clé InChI | XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | propylene dibromide, propane, 1,2-dibromo, propylene bromide, 2,3-dibromopropane, ccris 6710, ch2brchbrch3, propane, 1,2-dibromo-, r, propane, 1,2-dibromo-, s, 1,2 dibromopropane, 1,2-dibromo-propane |
CID PubChem | 6553 |
Nom IUPAC | 1,2-dibromopropane |
SMILES | CC(CBr)Br |
Description
1,2-Dibromopropane was used to study the effect of reductant concentration, reductant contact time and suspension pH on reductive dechlorination of carbon tetrachloride by soil manipulated with Fe(II) and HS-. It was used as internal standard during the determination of nitrogenous disinfection byproduct trichloronitromethane by gas chromatography mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,2-dibromopropane a été utilisé pour étudier l’effet de la concentration de réducteur, du temps de contact de réducteur et du pH de suspension sur la déchloration réductrice du tétrachlorure de carbone par le sol manipulé avec Fe(II) et HS-. Il a été utilisé comme étalon interne lors de la détermination de la désinfection azotée sous-produit trichloronitrométhane par chromatographie en phase gazeuse par spectrométrie de masse.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement), l’éther et l’alcool.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
78-75-1 | |
201.889 | |
XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N | |
6553 | |
CC(CBr)Br |
C3H6Br2 | |
MFCD00000148 | |
propylene dibromide, propane, 1,2-dibromo, propylene bromide, 2,3-dibromopropane, ccris 6710, ch2brchbrch3, propane, 1,2-dibromo-, r, propane, 1,2-dibromo-, s, 1,2 dibromopropane, 1,2-dibromo-propane | |
1,2-dibromopropane |
Spécification
1,2-Dibromopropane | |
-55°C | |
140°C to 142°C | |
C3H6Br2 | |
MFCD00000148 | |
1718884 | |
propylene dibromide, propane, 1,2-dibromo, propylene bromide, 2,3-dibromopropane, ccris 6710, ch2brchbrch3, propane, 1,2-dibromo-, r, propane, 1,2-dibromo-, s, 1,2 dibromopropane, 1,2-dibromo-propane | |
XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dibromopropane | |
6553 | |
98% |
78-75-1 | |
1.932 | |
35°C (95°F) | |
1.52 | |
UN1993 | |
14,7853 | |
Soluble in water (slightly),ether,and alcohol. | |
CC(CBr)Br | |
201.889 | |
201.9 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H330-H226-H302-H315-H319
Fatal if inhaled.
Flammable liquid and vapour.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-139-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TX8574000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only