Learn More
1,2-dibromopropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11406166
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1,2-Dibromopropane was used to study the effect of reductant concentration, reductant contact time and suspension pH on reductive dechlorination of carbon tetrachloride by soil manipulated with Fe(II) and HS-. It was used as internal standard during the determination of nitrogenous disinfection byproduct trichloronitromethane by gas chromatography mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-dibromopropane a été utilisé pour étudier l’effet de la concentration de réducteur, du temps de contact de réducteur et du pH de suspension sur la déchloration réductrice du tétrachlorure de carbone par le sol manipulé avec Fe(II) et HS-. Il a été utilisé comme étalon interne lors de la détermination de la désinfection azotée sous-produit trichloronitrométhane par chromatographie en phase gazeuse par spectrométrie de masse.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement), l’éther et l’alcool.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-75-1
Formule moléculaire C3H6Br2
Poids moléculaire (g/mol) 201.889
Numéro MDL MFCD00000148
Clé InChI XFNJYAKDBJUJAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propylene dibromide, propane, 1,2-dibromo, propylene bromide, 2,3-dibromopropane, ccris 6710, ch2brchbrch3, propane, 1,2-dibromo-, r, propane, 1,2-dibromo-, s, 1,2 dibromopropane, 1,2-dibromo-propane
CID PubChem 6553
Nom IUPAC 1,2-dibromopropane
SMILES CC(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibromopropane
Point de fusion -55°C
Point d’ébullition 140°C to 142°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1718884
Merck Index 14,7853
Poids de la formule 201.9
Pourcentage de pureté 98%