Learn More
1,2-dibromo-2-méthylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.10€ - 514.00€
Identifiants chimiques
CAS | 594-34-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.92 |
Numéro MDL | MFCD00000126 |
Clé InChI | SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane |
CID PubChem | 222657 |
Nom IUPAC | 1,2-dibromo-2-méthylpropane |
SMILES | CC(C)(CBr)Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10156790
|
Thermo Scientific Acros
406490050 |
5 g | Flacon en verre |
26.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647181
|
Thermo Scientific Acros
406490250 |
25 g | Flacon en verre |
75.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10240303
|
Thermo Scientific Acros
406492500 |
250 g | Flacon en verre |
514.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
594-34-3 | |
215.92 | |
SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N | |
222657 | |
CC(C)(CBr)Br |
C4H8Br2 | |
MFCD00000126 | |
isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane | |
1,2-dibromo-2-méthylpropane |
Spécification
1, 2-Dibromo-2-methylpropane | |
594-34-3 | |
100.0 | |
1.7900g/mL | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
(CH3)2CBrCH2Br | |
MFCD00000126 | |
isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane | |
SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,2-dibromo-2-méthylpropane | |
222657 | |
98% |
98% | |
97.5 | |
Incolore | |
150.0°C | |
Authentique | |
C4H8Br2 | |
1.5083 to 1.5103 | |
1.79 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
CC(C)(CBr)Br | |
215.92 | |
215.92 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Susceptible de provoquer le cancer.
GHS P Statement:
Use personal protective equipment as required.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 209-835-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TX8810000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 1,2-Dibromo-2-methylpropane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only