Learn More
1,2-dibromo-2-méthylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10240303
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-34-3
Formule moléculaire C4H8Br2
Poids moléculaire (g/mol) 215.92
Numéro MDL MFCD00000126
Clé InChI SDTXSEXYPROZSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme isobutylene bromide, 1,2-dibromoisobutane, acmc-1aolc, propane,2-dibromo-2-methyl, propane,1,2-dibromo-2-methyl, 1,2-dibromo-2-methylpropane
CID PubChem 222657
Nom IUPAC 1,2-dibromo-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(CBr)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Dibromo-2-methylpropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.7900g/mL
Point d’ébullition 150.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CBrCH2Br
Indice de réfraction 1.5083 to 1.5103
Quantité 250 g
Gravité spécifique 1.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 215.92
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Dibromo-2-methylpropane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.