Learn More
1,2-Dibenzoylethane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
58.69€ - 195.98€
Identifiants chimiques
CAS | 495-71-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H14O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.286 |
Numéro MDL | MFCD00037818 |
Clé InChI | OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527 |
CID PubChem | 136322 |
Nom IUPAC | 1,4-diphénylbutane-1,4-dione |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11352636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08652.03 |
1 g |
58.69€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11362636
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08652.06 |
5 g |
195.98€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2-Dibenzoylethane is effective in inhibiting the mammary DMBA-DNA adduct formation. This inhibitory effect on mammary DNA adduct formation was associated with increased liver activities of glutathione S-transferase, QR, and 7-ethoxyresorufin-O-deethylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,2-dibenzoyléthane est efficace pour inhiber la formation d’adduits de DMBA-ADN mammaire in vivo. Cet effet inhibiteur sur la formation d’adduits d’ADN mammaire a été associé à une augmentation des activités hépatiques de la glutathione S-transférase, des QR et du 7-éthoxyrésorufine-O-dééthylase.
Solubilité
Soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Identifiants chimiques
495-71-6 | |
238.286 | |
OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N | |
136322 | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2 |
C16H14O2 | |
MFCD00037818 | |
1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527 | |
1,4-diphénylbutane-1,4-dione |
Spécification
1,2-Dibenzoylethane | |
144°C to 148°C | |
C16H14O2 | |
782937 | |
Soluble in acetone. Insoluble in water. | |
C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2 | |
238.286 | |
238.29 |
495-71-6 | |
260°C (15 mmHg) | |
MFCD00037818 | |
1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527 | |
OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-diphénylbutane-1,4-dione | |
136322 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante