Learn More
1,2-Dibenzoylethane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11352636
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
1,2-Dibenzoylethane is effective in inhibiting the mammary DMBA-DNA adduct formation. This inhibitory effect on mammary DNA adduct formation was associated with increased liver activities of glutathione S-transferase, QR, and 7-ethoxyresorufin-O-deethylase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2-dibenzoyléthane est efficace pour inhiber la formation d’adduits de DMBA-ADN mammaire in vivo. Cet effet inhibiteur sur la formation d’adduits d’ADN mammaire a été associé à une augmentation des activités hépatiques de la glutathione S-transférase, des QR et du 7-éthoxyrésorufine-O-dééthylase.
Solubilité
Soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 495-71-6
Formule moléculaire C16H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.286
Numéro MDL MFCD00037818
Clé InChI OSWWFLDIIGGSJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-dibenzoylethane, 1,4-diphenyl-1,4-butanedione, 1,4-butanedione, 1,4-diphenyl, biphenacyl, diphenacyl, 2,2-biacetophenone, acmc-1bd9f, ethane, 1,2-dibenzoyl, succinophenone diphenacyl, cambridge id 5102527
CID PubChem 136322
Nom IUPAC 1,4-diphénylbutane-1,4-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCC(=O)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Dibenzoylethane
Point de fusion 144°C to 148°C
Point d’ébullition 260°C (15 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 782937
Informations sur la solubilité Soluble in acetone. Insoluble in water.
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté ≥98%