Learn More
1,2-Diaminopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.80€ - 101.00€
Identifiants chimiques
CAS | 78-90-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H10N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.13 |
Numéro MDL | MFCD00008089 |
Clé InChI | AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine |
CID PubChem | 6567 |
ChEBI | CHEBI:30630 |
Nom IUPAC | propane-1,2-diamine |
SMILES | CC(N)CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15453267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AE |
100 mL |
25.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15463267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AK |
250 mL |
35.90€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15473267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AP |
500 mL |
58.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15483267
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24489.AU |
1000 mL |
101.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-90-0 | |
74.13 | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
6567 | |
propane-1,2-diamine |
C3H10N2 | |
MFCD00008089 | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
CHEBI:30630 | |
CC(N)CN |
Spécification
1,2-Diaminopropane | |
∼-37°C | |
119°C to 120°C | |
Characteristic | |
1.446 | |
UN2258 | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine | |
CC(N)CN | |
74.13 | |
CHEBI:30630 | |
99% |
78-90-0 | |
0.869 | |
34°C (93°F) | |
C3H10N2 | |
MFCD00008089 | |
605274 | |
14,7852 | |
AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N | |
propane-1,2-diamine | |
6567 | |
74.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H226-H302-H312
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P272-P280-P285-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P374-P380-P501c
H226-H302-H311-H314-H317-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :1,2-PROPYLÈNEDIAMINE
missing translation for 'einecsNumber' : 201-155-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TX6650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only