Learn More
1,2-Diaminopropane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15473267
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-90-0
Formule moléculaire C3H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 74.13
Numéro MDL MFCD00008089
Clé InChI AOHJOMMDDJHIJH-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,2-diaminopropane, propylenediamine, 1,2-propanediamine, propylene diamine, 2,3-diaminopropane, 1,2-propylenediamine, 1,2 diaminopropane, ccris 4863, 1-methylethylenediamine, 2-aminopropylamine
CID PubChem 6567
ChEBI CHEBI:30630
Nom IUPAC propane-1,2-diamine
SMILES CC(N)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diaminopropane
Point de fusion ∼-37°C
Densité 0.869
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 34°C (93°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.446
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2258
Beilstein 605274
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,7852
Poids de la formule 74.13
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Diaminopropane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 1,2-Diaminopropane