Learn More
Acide 1,2-diamocyclohexanetétraacétique monohydraté, Honeywell Fluka™
Pour la complexométrie, ≥ 98,5%
98.33€ - 1456.10€
Identifiants chimiques
CAS | 145819-99-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H24N2O9 |
Poids moléculaire (g/mol) | 364.351 |
Numéro MDL | MFCD00150952 |
Clé InChI | VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cdta hydrate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, acmc-20n4nc, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n-tetraacetic acid, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diyldinitrilo tetraacetic acid-water 1/1, 2-2-bis carboxymethyl amino cyclohexyl-carboxymethyl amino acetic acid hydrate, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky |
CID PubChem | 18674933 |
Nom IUPAC | Acide 2-[[2-[bis(carboxyméthyl)amino]cyclohexyl]-(carboxyméthyl)amino]acértique ; Hydraté |
SMILES | C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15668370
|
Honeywell-Fluka
34588-25G |
25 g |
98.33€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15658370
|
Honeywell-Fluka
34588-100G |
100 g |
340.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15688370
|
Honeywell-Fluka
34588-6X25G |
6 x 25 g | |||||||
15678370
|
Honeywell-Fluka
34588-6X100G |
6 x 100 g | |||||||
Description
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l’ensemble du flux de travail de titration et incluent :
- Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
- Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
- Réactifs pour la complexométrie :
- Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
- Agents de masquage
- Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
Identifiants chimiques
145819-99-4 | |
364.351 | |
VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N | |
18674933 | |
C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O |
C14H24N2O9 | |
MFCD00150952 | |
cdta hydrate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, acmc-20n4nc, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n-tetraacetic acid, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diyldinitrilo tetraacetic acid-water 1/1, 2-2-bis carboxymethyl amino cyclohexyl-carboxymethyl amino acetic acid hydrate, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky | |
Acide 2-[[2-[bis(carboxyméthyl)amino]cyclohexyl]-(carboxyméthyl)amino]acértique ; Hydraté |
Spécification
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate | |
C14H24N2O9 | |
NONH for all modes of transport | |
cdta hydrate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, acmc-20n4nc, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n-tetraacetic acid, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diyldinitrilo tetraacetic acid-water 1/1, 2-2-bis carboxymethyl amino cyclohexyl-carboxymethyl amino acetic acid hydrate, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky | |
C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O | |
364.351 | |
364.35g/mol |
145819-99-4 | |
MFCD00150952 | |
6884761 | |
VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-[[2-[bis(carboxyméthyl)amino]cyclohexyl]-(carboxyméthyl)amino]acértique ; Hydraté | |
18674933 | |
≥98.5% |