Learn More
Acide 1,2-diamocyclohexanetétraacétique monohydraté, Honeywell Fluka™
Code produit. 15678370
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
6 x 25 g
6 x 100 g
Pour la complexométrie, ≥ 98,5%
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l'ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 145819-99-4
Formule moléculaire C14H24N2O9
Poids moléculaire (g/mol) 364.351
Numéro MDL MFCD00150952
Clé InChI VASZYFIKPKYGNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cdta hydrate, glycine, n,n'-1,2-cyclohexanediylbis n-carboxymethyl-, monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n'-tetraacetic acid monohydrate, acmc-20n4nc, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate, trans-1,2-cyclohexanediamine-n,n,n',n-tetraacetic acid, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diylbis azanetriyl tetraacetic acid hydrate, 2,2',2,2'-cyclohexane-1,2-diyldinitrilo tetraacetic acid-water 1/1, 2-2-bis carboxymethyl amino cyclohexyl-carboxymethyl amino acetic acid hydrate, 1,2-diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate for complexometry, inverted exclamation marky
CID PubChem 18674933
Nom IUPAC Acide 2-[[2-[bis(carboxyméthyl)amino]cyclohexyl]-(carboxyméthyl)amino]acértique ; Hydraté
SMILES C1CCC(C(C1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)N(CC(=O)O)CC(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Quantité 6 x 100 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 364.35
Pourcentage de pureté ≥98.5%