Learn More
1,2-cyclohexanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
114.00€ - 1469.00€
Identifiants chimiques
CAS | 765-87-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.13 |
Clé InChI | OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol |
CID PubChem | 13006 |
ChEBI | CHEBI:41674 |
Nom IUPAC | cyclohexane-1,2-dione |
SMILES | C1CCC(=O)C(=O)C1 |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
10636872
|
Thermo Scientific Acros
111160100 |
10 g | Flacon en verre |
114.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10385980
|
Thermo Scientific
111160500 |
50 g | Flacon en verre |
382.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11974851
|
Thermo Scientific Acros
111162500 |
250 g | Flacon en verre |
1469.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
765-87-7 | |
112.13 | |
1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol | |
CHEBI:41674 | |
C1CCC(=O)C(=O)C1 |
C6H8O2 | |
OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N | |
13006 | |
cyclohexane-1,2-dione |
Specifications
1, 2-Cyclohexanedione | |
35.0°C to 38.0°C | |
193.0°C to 195.0°C | |
Authentique | |
C6H8O2 | |
1.5180 to 1.5200 | |
02,93 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether | |
C1CCC(=O)C(=O)C1 | |
112.13 | |
CHEBI:41674 | |
98% |
765-87-7 | |
Jaune | |
84°C | |
97.5% min. (GC) | |
C6H8(=O)2 | |
07,II,526 | |
1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol | |
OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N | |
cyclohexane-1,2-dione | |
13006 | |
112.13 | |
Liquide après fusion |
Safety and Handling
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-155-3
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- 1,2-Cyclohexanedione
Signal Word
- Attention
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only