Learn More
1,2-cyclohexanedione, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11974851
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-87-7
Formule moléculaire C6H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.13
Clé InChI OILAIQUEIWYQPH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-cyclohexanedione, 1,2-dioxocyclohexane, cyclohexanedione, 1,2-cyclohexadione, cyclohexan-1,2-dione, ccris 6296, unii-75c1ovw0fj, 75c1ovw0fj, 1,2-cyclohexanedione,ketone form, dihydrocatechol
CID PubChem 13006
ChEBI CHEBI:41674
Nom IUPAC cyclohexane-1,2-dione
SMILES C1CCC(=O)C(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 2-Cyclohexanedione
Point de fusion 35.0°C to 38.0°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 193.0°C to 195.0°C
Point d’éclair 84°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H8(=O)2
Indice de réfraction 1.5180 to 1.5200
Quantité 250 g
Beilstein 07,II,526
Fieser 02,93
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and diethyl ether
Poids de la formule 112.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,2-Cyclohexanedione
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.