Learn More
1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.20€ - 174.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5339-26-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8BrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 230.061 |
Numéro MDL | MFCD00007386 |
Clé InChI | NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro |
CID PubChem | 79266 |
Nom IUPAC | 1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-] |
Description
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene is an electrophile used as a substrate and activator for theta class gutathione transferase (GSTT-1). It is also used as a marker in for the θ-class of glutathione S-transferases (GSTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène est un électrophile utilisé comme substrat et activateur pour la glutathion transférase de classe thêta (GSTT-1). Il est également utilisé comme marqueur pour la classe θ de glutathion S-transférases (GTS).
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants.
Identifiants chimiques
5339-26-4 | |
230.061 | |
NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N | |
79266 | |
C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-] |
C8H8BrNO2 | |
MFCD00007386 | |
4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro | |
1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène |
Spécification
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene | |
67°C to 71°C | |
C8H8BrNO2 | |
1909321 | |
Soluble in water (partly) and methanol. | |
C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-] | |
230.061 | |
230.07 |
5339-26-4 | |
116°C (0.2 mmHg) | |
MFCD00007386 | |
4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro | |
NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène | |
79266 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 226-271-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only