Learn More
1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene is an electrophile used as a substrate and activator for theta class gutathione transferase (GSTT-1). It is also used as a marker in for the θ-class of glutathione S-transferases (GSTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène est un électrophile utilisé comme substrat et activateur pour la glutathion transférase de classe thêta (GSTT-1). Il est également utilisé comme marqueur pour la classe θ de glutathion S-transférases (GTS).
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants.
Le 1-(2-bromoéthyl)-4-nitrobenzène est un électrophile utilisé comme substrat et activateur pour la glutathion transférase de classe thêta (GSTT-1). Il est également utilisé comme marqueur pour la classe θ de glutathion S-transférases (GTS).
Solubilité
Soluble dans l’eau (en partie) et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene |
Point de fusion | 67°C to 71°C |
Point d’ébullition | 116°C (0.2 mmHg) |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 1909321 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (partly) and methanol. |
Poids de la formule | 230.07 |
Pourcentage de pureté | 98% |