Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène, 97+ %, Thermo Scientific™
53.95€ - 621.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6954-77-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H7BrCl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 269.95 |
Numéro MDL | MFCD00043464 |
Clé InChI | OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide |
CID PubChem | 138881 |
Nom IUPAC | 1-(2-bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène |
SMILES | ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
6954-77-4 | |
269.95 | |
OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N | |
138881 | |
ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1 |
C8H7BrCl2O | |
MFCD00043464 | |
1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide | |
1-(2-bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène |
Spécification
1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene | |
C8H7BrCl2O | |
UN2810 | |
OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène | |
138881 | |
≥97% |
6954-77-4 | |
MFCD00043464 | |
1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide | |
ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1 | |
269.95 | |
269.95 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H331-H302-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante