Learn More
1-(2-bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 15479047
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6954-77-4
Formule moléculaire C8H7BrCl2O
Poids moléculaire (g/mol) 269.95
Numéro MDL MFCD00043464
Clé InChI OEYZGSRLAGSENP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-bromoethoxy-2,4-dichlorobenzene, beta-bromo-2,4-dichlorophenetole, b-bromo-2,4-dichlorophenetole, 1-2,4-dichlorophenoxy-2-bromoethane, 1-bromo-2-2,4-dichlorophenoxy ethane, pubchem3151, bromoethoxydichlorobenzene, 2,4-dichlorophenoxyethylbromide, 2,4-dichlorophenoxyethyl bromide, 2-2,4-dichlorophenoxy ethyl bromide
CID PubChem 138881
Nom IUPAC 1-(2-bromoéthoxy)-2,4-dichlorobenzène
SMILES ClC1=CC=C(OCCBr)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Bromoethoxy)-2,4-dichlorobenzene
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 269.95
Pourcentage de pureté ≥97%