Learn More
1,2-Bis(triméthylsiloxy)éthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
42.31€ - 130.65€
Identifiants chimiques
CAS | 7381-30-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H22O2Si2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.43 |
Numéro MDL | MFCD00009640 |
Clé InChI | JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50 |
CID PubChem | 81858 |
SMILES | C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15440789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63857.09 |
10 g |
42.31€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15450789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63857.18 |
50 g |
130.65€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7381-30-8 | |
206.43 | |
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N | |
81858 |
C8H22O2Si2 | |
MFCD00009640 | |
1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50 | |
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C |
Spécification
165°C to 171°C | |
7381-30-8 | |
(CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3 | |
UN1993 | |
51°C (124°F) | |
JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane | |
81858 | |
98% | |
Moisture sensitive |
1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane | |
C8H22O2Si2 | |
MFCD00009640 | |
1744217 | |
1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50 | |
C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C | |
206.43 | |
206.43 | |
1.403 | |
0.842 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P280-P303+P361+P353-P370+P378q-P501c
H226
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 230-950-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only