Learn More
1,2-Bis(triméthylsiloxy)éthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15440789
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7381-30-8
Formule moléculaire C8H22O2Si2
Poids moléculaire (g/mol) 206.43
Numéro MDL MFCD00009640
Clé InChI JGWFUSVYECJQDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-bis trimethylsiloxy ethane, 1,2-bis trimethylsilyloxy ethane, 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, ethylene glycol bis trimethylsilyl ether, ethylenedioxybis trimethylsilane, 3,6-dioxa-2,7-disilaoctane, 2,2,7,7-tetramethyl, 1,2-bis-trimethylsilyloxy ethane, 1,2-bis-trimethylsilanyloxy-ethane, ethylene glycol, di-tms, acmc-1bh50
CID PubChem 81858
SMILES C[Si](C)(C)OCCO[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 165°C to 171°C
Nom chimique ou matériau 1,2-Bis(trimethylsiloxy)ethane
Quantité 10 g
Formule linéaire (CH3)3SiOCH2CH2OSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Beilstein 1744217
Point d’éclair 51°C (124°F)
Nom IUPAC 2,2,7,7-tetramethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Poids de la formule 206.43
Pourcentage de pureté 98%
Indice de réfraction 1.403
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.842