Learn More
1-(2-Aminoéthyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.90€ - 153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27578-60-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H16N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.219 |
Numéro MDL | MFCD00006516 |
Clé InChI | CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine |
CID PubChem | 33944 |
Nom IUPAC | 2-pipéridine-1-ylethanamine |
SMILES | C1CCN(CC1)CCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18373.06 |
5 g |
45.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458297
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18373.14 |
25 g |
153.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-(2-Aminoethyl)piperidine is used in modification of vinylbenzyl chloride/divinylbenzene gel copolymer bead and in the synthesis of linkage isomers trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidine]dinitronickel and trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidine]dinitritonickel. It is also used as a reactant for synthesis of: analogs of anticancer agents, inhibitor of botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum malaria, and Ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonists, small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells, potent and selective 5-HT6 antagonists and N-mustards as anticancer agents. 1-(2-Aminoethyl)piperidine on [1+1] condensation reaction with 3-methoxy salicylaldehyde yields tridentate Schiff base ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 1-(2-Aminoéthyl)pipéridine est utilisée dans la modification du cordon de copolymère de gel de chlorure de vinylbenzyle/divinylbenzène et dans la synthèse d’isomères de liaison trans-bis[1-(2-aminoéthyl)pipéridine]dinitronickel et trans-bis[1-(2-aminoéthyl)-pipéridine]dinitritonickel. Elle est également utilisée comme réactif pour la synthèse : d’analogues d’agents anticancéreux, d’inhibiteur de la neurotoxine botulinique sérotype A chaîne légère, de P. falciparum paludisme, et du filovirus Ebola, des antagonistes des récepteurs CB1 cannabinoïdes, des petites molécules qui rétablissent l’expression de l’E-cadhérine et réduisent l’invasion dans les cellules cancéreuses colorectales, des antagonistes 5-HT6 puissants et sélectifs et des N-moutardes comme agents anticancéreux. La 1-(2-Aminoéthyl)pipéridine lors de la réaction de condensation [1+1] avec le 3-méthoxy salicylaldéhyde conduit au tridentate de ligand de base Schiff.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides et les anhydrides acides. Il est sensible à l’air.
Identifiants chimiques
27578-60-5 | |
128.219 | |
CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N | |
33944 | |
C1CCN(CC1)CCN |
C7H16N2 | |
MFCD00006516 | |
n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine | |
2-pipéridine-1-ylethanamine |
Spécification
1-(2-Aminoethyl)piperidine | |
0.903 | |
57°C (134°F) | |
1.474 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Partly miscible in water. | |
C1CCN(CC1)CCN | |
128.219 | |
128.22 |
27578-60-5 | |
185°C to 186°C | |
C7H16N2 | |
MFCD00006516 | |
103469 | |
n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine | |
CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N | |
2-pipéridine-1-ylethanamine | |
33944 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, FLAMMABLES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 248-540-8
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.