Learn More
1-(2-Aminoéthyl)pipéridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11458297
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1-(2-Aminoethyl)piperidine is used in modification of vinylbenzyl chloride/divinylbenzene gel copolymer bead and in the synthesis of linkage isomers trans-bis[1-(2-aminoethyl)piperidine]dinitronickel and trans-bis[1-(2-aminoethyl)-piperidine]dinitritonickel. It is also used as a reactant for synthesis of: analogs of anticancer agents, inhibitor of botulinum neurotoxin serotype A light chain, P. falciparum malaria, and Ebola filovirus, cannabinoid CB1 receptor antagonists, small molecules that restore E-cadherin expression and reduce invasion in colorectal carcinoma cells, potent and selective 5-HT6 antagonists and N-mustards as anticancer agents. 1-(2-Aminoethyl)piperidine on [1+1] condensation reaction with 3-methoxy salicylaldehyde yields tridentate Schiff base ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-(2-Aminoéthyl)pipéridine est utilisée dans la modification du cordon de copolymère de gel de chlorure de vinylbenzyle/divinylbenzène et dans la synthèse d’isomères de liaison trans-bis[1-(2-aminoéthyl)pipéridine]dinitronickel et trans-bis[1-(2-aminoéthyl)-pipéridine]dinitritonickel. Elle est également utilisée comme réactif pour la synthèse : d’analogues d’agents anticancéreux, d’inhibiteur de la neurotoxine botulinique sérotype A chaîne légère, de P. falciparum paludisme, et du filovirus Ebola, des antagonistes des récepteurs CB1 cannabinoïdes, des petites molécules qui rétablissent l’expression de l’E-cadhérine et réduisent l’invasion dans les cellules cancéreuses colorectales, des antagonistes 5-HT6 puissants et sélectifs et des N-moutardes comme agents anticancéreux. La 1-(2-Aminoéthyl)pipéridine lors de la réaction de condensation [1+1] avec le 3-méthoxy salicylaldéhyde conduit au tridentate de ligand de base Schiff.
Solubilité
Partiellement miscible avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides et les anhydrides acides. Il est sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27578-60-5
Formule moléculaire C7H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 128.219
Numéro MDL MFCD00006516
Clé InChI CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
CID PubChem 33944
Nom IUPAC 2-pipéridine-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(CC1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)piperidine
Densité 0.903
Point d’ébullition 185°C to 186°C
Point d’éclair 57°C (134°F)
Indice de réfraction 1.474
Quantité 25 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 103469
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Partly miscible in water.
Poids de la formule 128.22
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.