Learn More
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
68.00€ - 770.00€
Identifiants chimiques
CAS | 934-98-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H17N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 143.234 |
Numéro MDL | MFCD03701701 |
Clé InChI | GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine |
CID PubChem | 70284 |
ChEBI | CHEBI:84290 |
Nom IUPAC | 2-(4-méthylpipérazine-1-yl) éthanamine |
SMILES | CN1CCN(CC1)CCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15469057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52371.MD |
250 mg |
68.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15449057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52371.03 |
1 g |
196.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15459057
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52371.06 |
5 g |
770.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
Identifiants chimiques
934-98-5 | |
143.234 | |
GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N | |
70284 | |
2-(4-méthylpipérazine-1-yl) éthanamine |
C7H17N3 | |
MFCD03701701 | |
2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine | |
CHEBI:84290 | |
CN1CCN(CC1)CCN |
Spécification
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine | |
C7H17N3 | |
UN2735 | |
2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine | |
CN1CCN(CC1)CCN | |
143.234 | |
CHEBI:84290 | |
≥97% |
934-98-5 | |
MFCD03701701 | |
Air Sensitive | |
GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-méthylpipérazine-1-yl) éthanamine | |
70284 | |
143.43 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P333+P313-P363-P501c
H302+H312-H314-H317-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, LIQUIDES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-296-3
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only