Learn More
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15449057
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(2-Aminoéthyl)-4-méthylpipérazine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants, les acides, les chlorures d’acides et les anhydrides d’acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 934-98-5
Formule moléculaire C7H17N3
Poids moléculaire (g/mol) 143.234
Numéro MDL MFCD03701701
Clé InChI GOWUDHPKGOIDIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-methylpiperazin-1-yl ethanamine, 4-methyl-1-piperazineethanamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethylamine, 1-piperazineethanamine, 4-methyl, 2-4-methyl-piperazin-1-yl-ethylamine, 4-methylpiperazine-1-ethylamine, 2-4-methylpiperazin-1-yl ethan-1-amine, 1-2-aminoethyl-4-methyl-piperazine, 1-2-aminoethyl-4-methylpiperazine, 1-n-aminoethyl-4-methyl piperazine
CID PubChem 70284
ChEBI CHEBI:84290
Nom IUPAC 2-(4-méthylpipérazine-1-yl) éthanamine
SMILES CN1CCN(CC1)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Aminoethyl)-4-methylpiperazine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 143.43
Pourcentage de pureté ≥97%