Learn More
1,2,4-trihydroxybenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
32.70€ - 396.00€
Identifiants chimiques
CAS | 533-73-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H6O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.111 |
Numéro MDL | MFCD00002198 |
Clé InChI | GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene |
CID PubChem | 10787 |
ChEBI | CHEBI:16971 |
Nom IUPAC | benzène-1,2,4-triol |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11464240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13069.03 |
1 g |
32.70€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404384
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13069.06 |
5 g |
112.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11414384
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13069.14 |
25 g |
396.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,2,4-trihydroxybenzène est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé comme métabolite du benzène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des chlorures acides, des anhydrides acides, des bases, des agents oxydants. Sensible à la lumière et à l’air.
Identifiants chimiques
533-73-3 | |
126.111 | |
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N | |
10787 | |
benzène-1,2,4-triol |
C6H6O3 | |
MFCD00002198 | |
1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene | |
CHEBI:16971 | |
C1=CC(=C(C=C1O)O)O |
Spécification
1,2,4-Trihydroxybenzene | |
∼140°C (sublimation) | |
MFCD00002198 | |
Air and light sensitive | |
1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene | |
GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N | |
benzène-1,2,4-triol | |
10787 | |
126.11 |
533-73-3 | |
C6H6O3 | |
2042863 | |
14,1073 | |
Soluble in water. | |
C1=CC(=C(C=C1O)O)O | |
126.111 | |
CHEBI:16971 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-575-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DC4200000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only