Learn More
1,2,4-trihydroxybenzène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11414384
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
1,2,4-Trihydroxybenzene is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.It is used as a metabolite of benzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,4-trihydroxybenzène est une matière première importante et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants. Il est utilisé comme métabolite du benzène.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des chlorures acides, des anhydrides acides, des bases, des agents oxydants. Sensible à la lumière et à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 533-73-3
Formule moléculaire C6H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 126.111
Numéro MDL MFCD00002198
Clé InChI GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene
CID PubChem 10787
ChEBI CHEBI:16971
Nom IUPAC benzène-1,2,4-triol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trihydroxybenzene
Point de fusion ∼140°C (sublimation)
Quantité 25 g
Beilstein 2042863
Sensibilité Air and light sensitive
Merck Index 14,1073
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%