Learn More
1,2,4-Trichlorobenzène, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99%
43.31€ - 608.47€
Identifiants chimiques
CAS | 120-82-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H3Cl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.44 |
Numéro MDL | MFCD00000547 |
Clé InChI | PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene |
CID PubChem | 13 |
ChEBI | CHEBI:28222 |
Nom IUPAC | 1,2,4-trichlorobenzene |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl |
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||||
15681270
|
Honeywell Research Chemicals
132047-1L |
1 L | Flacon en verre | N/A | |||||
15691270
|
Honeywell Research Chemicals
132047-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre |
138.43€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15601280
|
Honeywell Research Chemicals
132047-20L |
20 L | Stainless Steel Can | N/A | |||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Chemical Identifiers
120-82-1 | |
181.44 | |
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N | |
13 | |
1,2,4-trichlorobenzene |
C6H3Cl3 | |
MFCD00000547 | |
benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene | |
CHEBI:28222 | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl |
Specifications
1,2,4-Trichlorobenzene | |
120-82-1 | |
1.454g/mL at 25°C | |
6.6% (150°F) | |
1060°F | |
n20/D 1.571(lit.) | |
MFCD00000547 | |
UN2321 | |
benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene | |
C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl | |
181.44 | |
CHEBI:28222 | |
≥99% |
17°C | |
Incolore | |
213.5°C | |
110°C (230°F) | |
Liquide | |
C6H3Cl3 | |
1mmHg (40°C) | |
956819 | |
PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,4-trichlorobenzene | |
13 | |
181.45g/mol | |
ReagentPlus™ |
Safety and Handling
P301 + P312 + P330
H302-H315-H410
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 204-428-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DC2100000