Learn More
1,2,4-Trichlorobenzène, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™
Code produit. 15601280
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Qualité réactif, ≥ 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-82-1
Formule moléculaire C6H3Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 181.44
Numéro MDL MFCD00000547
Clé InChI PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
CID PubChem 13
ChEBI CHEBI:28222
Nom IUPAC 1,2,4-trichlorobenzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,4-Trichlorobenzene
Point de fusion 17°C
Couleur Incolore
Densité 1.454g/mL at 25°C
Point d’ébullition 213.5°C
Quantité 20 L
Limite d’explosion 6.6% (150°F)
Point d’éclair 110°C (230°F)
Température d’allumage 1060°F
Conditionnement Stainless Steel Can
Forme physique Liquide
Indice de réfraction n20/D 1.571(lit.)
Numéro UN UN2321
Beilstein 956819
Poids de la formule 181.45g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ReagentPlus™