Learn More
1,2,3-trichloropropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
32.16€ - 78.09€
Identifiants chimiques
CAS | 96-18-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H5Cl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 147.42 |
Numéro MDL | MFCD00000946 |
Clé InChI | CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132 |
CID PubChem | 7285 |
ChEBI | CHEBI:34036 |
Nom IUPAC | 1,2,3-trichloropropane |
SMILES | ClCC(Cl)CCl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11386886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04312.30 |
250 g |
32.16€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396886
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L04312.0B |
1000 g |
78.09€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,2,3-trichloropropane sert à étudier sa réaction avec l’OH à l’égard de sa pertinence atmosphérique potentielle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2 g/l à 25°C).
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com
Identifiants chimiques
96-18-4 | |
147.42 | |
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N | |
7285 | |
1,2,3-trichloropropane |
C3H5Cl3 | |
MFCD00000946 | |
trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132 | |
CHEBI:34036 | |
ClCC(Cl)CCl |
Spécification
1,2,3-Trichloropropane | |
-14°C | |
156°C to 158°C | |
C3H5Cl3 | |
MFCD00000946 | |
1732068 | |
Slightly soluble in water (2g/L at 25°C). | |
ClCC(Cl)CCl | |
147.42 | |
CHEBI:34036 | |
≥98% |
96-18-4 | |
1.385 | |
74°C (165°F) | |
1.4822 | |
UN2810 | |
trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132 | |
CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,3-trichloropropane | |
7285 | |
147.43 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H350-H360-H302-H312-H332-H227
Peut provoquer le cancer.
Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Liquide combustible.
P201-P202-P210-P264b-P270-P281-P301+P312-P302+P352-P308+P313-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302+H312-H350-H360F
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :6,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 202-486-1
missing translation for 'rtecsNumber' : TZ9275000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only