Learn More
1,2,3-trichloropropane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11396886
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
1,2,3-Trichloropropane is used to study its reaction with OH regarding it spotential atmospheric relevance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,2,3-trichloropropane sert à étudier sa réaction avec l’OH à l’égard de sa pertinence atmosphérique potentielle.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (2 g/l à 25°C).
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat. Les FDS sont disponibles en ligne à l’adresse www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-18-4
Formule moléculaire C3H5Cl3
Poids moléculaire (g/mol) 147.42
Numéro MDL MFCD00000946
Clé InChI CFXQEHVMCRXUSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichlorohydrin, allyl trichloride, propane, 1,2,3-trichloro, glycerol trichlorohydrin, glyceryl trichlorohydrin, unii-3mj7qck0z0, ccris 5874, 3mj7qck0z0, dsstox_cid_1390, dsstox_rid_76132
CID PubChem 7285
ChEBI CHEBI:34036
Nom IUPAC 1,2,3-trichloropropane
SMILES ClCC(Cl)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,3-Trichloropropane
Point de fusion -14°C
Densité 1.385
Point d’ébullition 156°C to 158°C
Point d’éclair 74°C (165°F)
Indice de réfraction 1.4822
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1732068
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (2g/L at 25°C).
Poids de la formule 147.43
Pourcentage de pureté ≥98%