Learn More
1,2,2,6,6-Pentaméthyl-4-pipéridinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
19.00€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2403-89-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H21NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 171.28 |
Numéro MDL | MFCD00191220 |
Clé InChI | NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a |
CID PubChem | 75472 |
Nom IUPAC | 1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine-4ol |
SMILES | CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10058521
|
Thermo Scientific Acros
300860050 |
5 g | Flacon en verre |
19.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10421301
|
Thermo Scientific Acros
300862500 |
250 g | Flacon en plastique |
46.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10043420
|
Thermo Scientific Acros
300860010 |
1 kg | Flacon en plastique |
149.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2403-89-6 | |
171.28 | |
NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N | |
75472 | |
CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C |
C10H21NO | |
MFCD00191220 | |
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a | |
1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine-4ol |
Spécification
1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol | |
2403-89-6 | |
100.0 | |
Jaune | |
238°C | |
Authentique | |
C10H21NO | |
0.967 | |
Solubility in water: in water: 4.8% (20°C). Other solubilities: in ethanol: 55% (20°C),in acetone: 38% (20°C),in chloroform: 52% (20°C) | |
CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C | |
171.28 | |
15.3 mPa.s (80°C) | |
99% |
99% | |
98.5 | |
70°C to 76°C | |
0.9670g/mL | |
118°C | |
99% | |
MFCD00191220 | |
1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a | |
NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N | |
1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine-4ol | |
75472 | |
171.28 | |
Paillettes |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-292-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only