Learn More
1,2,2,6,6-Pentaméthyl-4-pipéridinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10058521
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2403-89-6
Formule moléculaire C10H21NO
Poids moléculaire (g/mol) 171.28
Numéro MDL MFCD00191220
Clé InChI NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a
CID PubChem 75472
Nom IUPAC 1,2,2,6,6-pentaméthylpipéridine-4ol
SMILES CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 70°C to 76°C
Couleur Jaune
Densité 0.9670g/mL
Point d’ébullition 238°C
Point d’éclair 118°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.967
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water: 4.8% (20°C). Other solubilities: in ethanol: 55% (20°C),in acetone: 38% (20°C),in chloroform: 52% (20°C)
Viscosité 15.3 mPa.s (80°C)
Poids de la formule 171.28
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Paillettes