Learn More
1,12-dibromododécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.70€ - 258.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3344-70-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H24Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 328.132 |
Numéro MDL | MFCD00000226 |
Clé InChI | ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h |
CID PubChem | 18766 |
Nom IUPAC | 1,12-dibromododécane |
SMILES | C(CCCCCCBr)CCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21254.06 |
5 g |
24.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494777
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21254.14 |
25 g |
66.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404787
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21254.22 |
100 g |
258.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,12-Dibromododecane, is used as an organic chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,12-Dibromododécane est utilisé comme intermédiaire chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud - presque transparent.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
3344-70-5 | |
328.132 | |
ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N | |
18766 | |
C(CCCCCCBr)CCCCCBr |
C12H24Br2 | |
MFCD00000226 | |
dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h | |
1,12-dibromododécane |
Spécification
1,12-Dibromododecane | |
38°C to 42°C | |
>110°C (230°F) | |
MFCD00000226 | |
dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h | |
ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,12-dibromododécane | |
18766 | |
98% |
3344-70-5 | |
215°C (15 mmHg) | |
C12H24Br2 | |
1742763 | |
Soluble in hot methanol- almost transparency. | |
C(CCCCCCBr)CCCCCBr | |
328.132 | |
328.13 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 222-096-5
missing translation for 'rtecsNumber' : JR2295000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only