Learn More
1,12-dibromododécane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494777
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
1,12-Dibromododecane, is used as an organic chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,12-Dibromododécane est utilisé comme intermédiaire chimique organique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol chaud - presque transparent.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Stable. Combustible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3344-70-5
Formule moléculaire C12H24Br2
Poids moléculaire (g/mol) 328.132
Numéro MDL MFCD00000226
Clé InChI ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
CID PubChem 18766
Nom IUPAC 1,12-dibromododécane
SMILES C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,12-Dibromododecane
Point de fusion 38°C to 42°C
Point d’ébullition 215°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1742763
Informations sur la solubilité Soluble in hot methanol- almost transparency.
Poids de la formule 328.13
Pourcentage de pureté 98%