Learn More
1,12-dibromododécane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
17.78€ - 651.24€
Identifiants chimiques
CAS | 3344-70-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H24Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 328.13 |
Numéro MDL | MFCD00000226 |
Clé InChI | ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h |
CID PubChem | 18766 |
Nom IUPAC | 1,12-dibromododécane |
SMILES | C(CCCCCCBr)CCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10591174
|
Thermo Scientific Acros
158450050 |
5 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10367380
|
Thermo Scientific Acros
158450250 |
25 g | Flacon en verre |
67.34€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10486810
|
Thermo Scientific Acros
158451000 |
100 g | Flacon en verre |
183.92€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10207163
|
Thermo Scientific Acros
158455000 |
500 g | Flacon en verre |
651.24€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3344-70-5 | |
328.13 | |
ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N | |
18766 | |
C(CCCCCCBr)CCCCCBr |
C12H24Br2 | |
MFCD00000226 | |
dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h | |
1,12-dibromododécane |
Spécification
1,12-Dibromododecane | |
95.0 | |
37.0°C to 42.0°C | |
215.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentic | |
C12H24Br2 | |
MFCD00000226 | |
dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h | |
C(CCCCCCBr)CCCCCBr | |
328.13 | |
328.13 | |
Solide cristallin |
3344-70-5 | |
100.0 | |
Blanc à marron | |
>110°C | |
96% | |
Br(CH2)12Br | |
01, II, 134 | |
ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N | |
1,12-dibromododécane | |
18766 | |
96% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 222-096-5
Identifiant produit
- 1,12-Dibromododecane
RUO – Research Use Only