Learn More
1,12-dibromododécane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10486810
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3344-70-5
Formule moléculaire C12H24Br2
Poids moléculaire (g/mol) 328.13
Numéro MDL MFCD00000226
Clé InChI ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
CID PubChem 18766
Nom IUPAC 1,12-dibromododécane
SMILES C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,12-Dibromododecane
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 42.0°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 215.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)12Br
Quantité 100 g
Beilstein 01, II, 134
Poids de la formule 328.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 1,12-Dibromododecane