Learn More
1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté, 99,5 à 102 % (calc. sur substance sèche), Honeywell™ Fluka™
Réactif Pharmacopée européenne, pour dét. spectrophotométrique, 99,5-102 % (calc. sur substance sèche)
69.16€ - 1469.17€
Identifiants chimiques
CAS | 18851-33-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H11ClN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.683 |
Numéro MDL | MFCD00150061 |
Clé InChI | NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309 |
CID PubChem | 2723715 |
Nom IUPAC | 1,10-phénanthroline; Hydraté ; Chlorhydrate |
SMILES | C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15683170
|
Honeywell-Fluka
31043-5G |
5 g | Bouteille en verre |
69.16€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15663170
|
Honeywell-Fluka
31043-10G |
10 g | Bouteille en verre |
82.86€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15673170
|
Honeywell-Fluka
31043-500G |
500 g | Bouteille en verre | ||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
18851-33-7 | |
234.683 | |
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N | |
2723715 | |
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl |
C12H11ClN2O | |
MFCD00150061 | |
1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309 | |
1,10-phénanthroline; Hydraté ; Chlorhydrate |
Spécification
1,10-Phenanthroline Hydrochloride Monohydrate | |
18851-33-7 | |
C12H11ClN2O | |
UN2811 | |
1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309 | |
C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl | |
234.683 | |
234.68g/mol |
Reag. Ph. Eur. | |
224°C to 225°C | |
MFCD00150061 | |
4007967 | |
NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N | |
1,10-phénanthroline; Hydraté ; Chlorhydrate | |
2723715 | |
99.5 to 102% (calc. on dry substance) |
Sécurité et traitement
P273-P301 + P310-P501
H301-H410
missing translation for 'dotInformation' : Classe 6.1 - PG 3 - EHS - Solides toxiques, organiques, N.S.A. HI : tous
missing translation for 'einecsNumber' : 223-325-1