Learn More
1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté, 99,5 à 102 % (calc. sur substance sèche), Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15663170
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Réactif Pharmacopée européenne, pour dét. spectrophotométrique, 99,5-102 % (calc. sur substance sèche)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18851-33-7
Formule moléculaire C12H11ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 234.683
Numéro MDL MFCD00150061
Clé InChI NDLHUHRGAIHALB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,10-phenanthroline hydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrochloride hydrate, 1,10-phenanthroline monohydrochloride monohydrate, 1,10-phenanthroline hydrate hydrochloride, 1,10-phenanthroline, monohydrochloride, monohydrate, phen hydrate hydrochloride, acmc-209iz9, dsstox_cid_24309, dsstox_rid_80145, dsstox_gsid_44309
CID PubChem 2723715
Nom IUPAC 1,10-phénanthroline; Hydraté ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.O.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Phenanthroline Hydrochloride Monohydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Point de fusion 224°C to 225°C
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 10 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 4007967
Poids de la formule 234.68g/mol
Pourcentage de pureté 99.5 to 102% (calc. on dry substance)