Learn More
1,10-dibromodécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
83.92€ - 342.71€
Identifiants chimiques
CAS | 4101-68-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 300.08 |
Numéro MDL | MFCD00000222 |
Clé InChI | GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo |
CID PubChem | 221483 |
Nom IUPAC | 1,10-dibromodecane |
SMILES | BrCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419493
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12357.22 |
100 g |
83.92€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429493
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12357.36 |
500 g |
342.71€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1,10-Dibromodecane is used as an alkylating agent and as synthetic organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 1,10-dibromodécane est utilisé comme agent alkylant et comme intermédiaire organique synthétique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé
Identifiants chimiques
4101-68-2 | |
300.08 | |
GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N | |
221483 | |
BrCCCCCCCCCCBr |
C10H20Br2 | |
MFCD00000222 | |
decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo | |
1,10-dibromodecane |
Spécification
1,10-Dibromodecane | |
26°C to 30°C | |
157°C to 159°C (14 mmHg) | |
C10H20Br2 | |
MFCD00000222 | |
decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo | |
GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N | |
1,10-dibromodecane | |
221483 | |
97% |
4101-68-2 | |
1.34 | |
>110°C (230°F) | |
1.493 | |
506156 | |
Insoluble in water. | |
BrCCCCCCCCCCBr | |
300.08 | |
300.08 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335 ;
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a;
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-871-0
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only