Learn More
1,10-dibromodécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11419493
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1,10-Dibromodecane is used as an alkylating agent and as synthetic organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,10-dibromodécane est utilisé comme agent alkylant et comme intermédiaire organique synthétique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4101-68-2
Formule moléculaire C10H20Br2
Poids moléculaire (g/mol) 300.08
Numéro MDL MFCD00000222
Clé InChI GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
CID PubChem 221483
Nom IUPAC 1,10-dibromodecane
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,10-Dibromodecane
Point de fusion 26°C to 30°C
Densité 1.34
Point d’ébullition 157°C to 159°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.493
Quantité 100 g
Beilstein 506156
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 300.08
Pourcentage de pureté 97%