Learn More
1,10-dibromodécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
47.30€ - 446.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4101-68-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H20Br2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 300.08 |
Numéro MDL | MFCD00000222 |
Clé InChI | GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo |
CID PubChem | 221483 |
Nom IUPAC | 1,10-dibromodécane |
SMILES | BrCCCCCCCCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10386220
|
Thermo Scientific
112780250 |
25 mL | Flacon en verre |
47.30€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10132810
|
Thermo Scientific Acros
112781000 |
100 mL | Flacon en verre |
111.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10617763
|
Thermo Scientific Acros
112785000 |
500 mL | Flacon en verre |
446.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4101-68-2 | |
300.08 | |
GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N | |
221483 | |
BrCCCCCCCCCCBr |
C10H20Br2 | |
MFCD00000222 | |
decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo | |
1,10-dibromodécane |
Spécification
1, 10-Dibromodecane | |
96.0 | |
25°C to 30°C | |
1.3400g/mL | |
>112°C | |
96% min. (GC) | |
Br(CH2)10Br | |
MFCD00000222 | |
1.34 | |
Solubility in water: insoluble | |
BrCCCCCCCCCCBr | |
300.08 | |
300.07 | |
Solide cristallin à bas point de fusion |
4101-68-2 | |
100.0 | |
Beige à marron | |
160°C (15.0 mmHg) | |
Authentique | |
C10H20Br2 | |
1.4912 | |
01, I, 64 | |
decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo | |
GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N | |
1,10-dibromodécane | |
221483 | |
97% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 223-871-
Recommended Storage : Le produit peut s’assombrir lors du stockage
RUO – Research Use Only