Learn More
1,10-dibromodécane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10132810
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4101-68-2
Formule moléculaire C10H20Br2
Poids moléculaire (g/mol) 300.08
Numéro MDL MFCD00000222
Clé InChI GTQHJCOHNAFHRE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decamethylene dibromide, decane, 1,10-dibromo, 1,10-dibromodecan, 1,10-dibromo-decan, 1,10-decamethylene bromide, 1,10-decamethylene dibromide, a,w-dibromodecane, 1,10-dibromdecane, 1,10 dibromodecane, decane,10-dibromo
CID PubChem 221483
Nom IUPAC 1,10-dibromodecane
SMILES BrCCCCCCCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 10-Dibromodecane
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 25°C to 30°C
Couleur Beige à marron
Densité 1.3400g/mL
Point d’ébullition 160°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)10Br
Indice de réfraction 1.4912
Quantité 100 mL
Beilstein 01, I, 64
Gravité spécifique 1.34
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 300.07
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion