Learn More
Chlorhydrate de 1-(1-adamantyl)éthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
87.40€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1501-84-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H22ClN |
Poids moléculaire (g/mol) | 215.77 |
Numéro MDL | MFCD00072023 |
Clé InChI | OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan |
CID PubChem | 15165 |
ChEBI | CHEBI:8865 |
Nom IUPAC | 1-(1-adamantyl)éthanamine ; Chlorhydrate |
SMILES | [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15410138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53377.06 |
5 g |
87.40€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420138
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53377.14 |
25 g |
318.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride is indicated for the prophylaxis and treatment of illness caused by various strains of influenza A virus in adults (17 years and older).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications1-(1-adamantyl)chlorhydrate d’éthylamine est indiqué pour la prévention et le traitement de la maladie provoquée par diverses souches du virus de la grippe A chez les adultes (17 ans et plus).
Solubilité
Librement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
1501-84-4 | |
215.77 | |
OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N | |
15165 | |
1-(1-adamantyl)éthanamine ; Chlorhydrate |
C12H22ClN | |
MFCD00072023 | |
rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan | |
CHEBI:8865 | |
[H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
Spécification
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride | |
375°C | |
MFCD00072023 | |
rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan | |
OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N | |
1-(1-adamantyl)éthanamine ; Chlorhydrate | |
15165 | |
215.77 |
1501-84-4 | |
C12H22ClN | |
148224 | |
Freely soluble in water. | |
[H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 | |
215.77 | |
CHEBI:8865 | |
98% |
Sécurité et traitement
Nocif en cas d'ingestion
Toxicité aiguë (category 4)
missing translation for 'rtecsNumber' : AU4717000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only