Learn More
Chlorhydrate de 1-(1-adamantyl)éthylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410138
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride is indicated for the prophylaxis and treatment of illness caused by various strains of influenza A virus in adults (17 years and older).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-(1-adamantyl)chlorhydrate d’éthylamine est indiqué pour la prévention et le traitement de la maladie provoquée par diverses souches du virus de la grippe A chez les adultes (17 ans et plus).
Solubilité
Librement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1501-84-4
Formule moléculaire C12H22ClN
Poids moléculaire (g/mol) 215.77
Numéro MDL MFCD00072023
Clé InChI OZBDFBJXRJWNAV-UHFFFAOYNA-N
Synonyme rimantadine hydrochloride, flumadine, rimantadine hcl, meradane, 1-1-adamantyl ethylamine hydrochloride, 1-1-aminoethyl adamantane hydrochloride, alpha-methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride, 1-adamantan-1-yl ethanamine hydrochloride, algirem, meradan
CID PubChem 15165
ChEBI CHEBI:8865
Nom IUPAC 1-(1-adamantyl)éthanamine ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Point de fusion 375°C
Quantité 5 g
Merck Index 148224
Informations sur la solubilité Freely soluble in water.
Poids de la formule 215.77
Pourcentage de pureté 98%