Learn More
Ester pinacol d’acide 1-(1,3-dioxolan-2-yl)méthyl)-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, ACROS Organics
261.00€ - 1180.00€
Identifiants chimiques
CAS 864754-17-6
Formule moléculaire C13H21BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.13
Clé InChI IWEGDQUCWQFKHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18608
CID PubChem 17998927
Nom IUPAC 1-(1,3-dioxolan-2-ylméthyl)-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CC3OCCO3
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11996231
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
444990010
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11906241
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
444990050
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Ester pinacol d’acide 1-(1,3-dioxolan-2-yl)méthyl)-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, ACROS Organics