Learn More
Ester pinacol d’acide 1-(1,3-dioxolan-2-yl)méthyl)-1H-pyrazole-4-boronique, 97 %, ACROS Organics
Code produit. 11906241
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 864754-17-6
Formule moléculaire C13H21BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.13
Clé InChI IWEGDQUCWQFKHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-1,3 dioxolan-2-ylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-yl methyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-1,3-dioxolan-2-ylmethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18608
CID PubChem 17998927
Nom IUPAC 1-(1,3-dioxolan-2-ylméthyl)-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN(N=C2)CC3OCCO3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-((1, 3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 63°C to 64°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 280.13
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-((1,3-Dioxolan-2-yl)methyl)-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.